01-6070
Antimony(V) chloride
Synonyme(s) :
Antimony pentachloride
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
>10.2 (vs air)
Pression de vapeur
0.13 psi ( 55 °C)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: antimony
Disponibilité
available only in Japan
Point d'ébullition
92 °C/30 mmHg (lit.)
Pf
2.8 °C (lit.)
Densité
2.36 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cl[Sb](Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/5ClH.Sb/h5*1H;/q;;;;;+5/p-5
Clé InChI
VMPVEPPRYRXYNP-UHFFFAOYSA-I
Adéquation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter