01-4680
Ammonium fluoride
SAJ special grade, ≥97.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
SAJ special grade
Essai
≥97.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
pH
~6 (20 °C, 50 g/L)
Chaîne SMILES
N.F
InChI
1S/FH.H3N/h1H;1H3
Clé InChI
LDDQLRUQCUTJBB-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges