01-1300
Acrylamide
≥98.0%
Synonyme(s) :
2-Propenamide, Acrylic acid amide
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
2.45 (vs air)
Pression de vapeur
0.03 mmHg ( 40 °C)
Essai
≥98.0%
Forme
solid
Disponibilité
available only in Japan
pb
125 °C/25 mmHg (lit.)
Pf
82-86 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
Clé InChI
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Adéquation
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
280.4 °F
Point d'éclair (°C)
138 °C