KAA002FR
Cellular Senescence Assay Kit
About This Item
Code UNSPSC :
41116158
Nomenclature NACRES :
NA.84
Produits recommandés
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Point d'éclair (°F)
135.5 °F
Point d'éclair (°C)
57.5 °C