Principaux documents
E8089-K
Sigma-Aldrich
Human Ghrelin (Total) Standard
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.84
Niveau de qualité
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2