ABN423
Anti-Equilibrative Nucleoside Transporter 1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Equilibrative nucleoside transporter 1, Equilibrative nitrobenzylmercaptopurine riboside-sensitive nucleoside transporter, Equilibrative NBMPR-sensitive nucleoside transporter, Nucleoside transporter, es-type, Solute carrier family 29 member 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), nonhuman primates (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC29A1(2030)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Equilibrative Nucleoside Transporter 1 in 10 µg of human heart tissue lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable