Principaux documents
9060-HK
Sigma-Aldrich
Mouse/Human Adiponectin
About This Item
Code UNSPSC :
41116012
eCl@ss :
32160405
Nomenclature NACRES :
NA.84
Conjugué
125Iodine
Niveau de qualité
Étiquette
125Iodine labeled
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Informations sur le gène
human ... ADIPOQ(9370)
mouse ... ADIPOQ(11450)
Description générale
Radioactivity: <3 μCi
Application
Research Category
All
appropriate label hydrating buffer if kit replacement or assay buffer of choice
Stockage et stabilité
2–8 °C
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
7 - Radioactive Substances
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1