Principaux documents
8.41501
Sigma-Aldrich
2-Sulfobenzoic anhydride
for synthesis
Synonyme(s) :
2-Sulfobenzoic anhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H4O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
201-322-6
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pf
116-122 °C
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[S]1(=O)(=O)OC(=O)c2c1cccc2
InChI
1S/C7H4O4S/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)12(9,10)11-7/h1-4H
Clé InChI
NCYNKWQXFADUOZ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (morpholine method): ≥ 96.0 %
Melting range (lower value): ≥ 117 °C
Melting range (upper value): ≤ 127 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3