Principaux documents
8.24429
Sigma-Aldrich
(4S,5S)-(+)-4,5-Bis(diphenylphosphinomethyl)-2,2- dimethyl-1,3-dioxolane
for synthesis
Synonyme(s) :
(4S,5S)-(+)-4,5-Bis(diphenylphosphinomethyl)-2,2- dimethyl-1,3-dioxolane, (+)-DIOP, (+)-2,3-O-Isopropylidene-2,3-dihydroxy-1,4-bis(diphenylphosphino)-butane, (+)-1,4-Bis(diphenylphosphino)-1,4-dideoxy-2,3-O-isopropylidene-D-threitol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H32O2P2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
498.53
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352128
Numéro de classement CE :
253-307-9
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
86-89 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C31H32O2P2/c1-31(2)32-29(23-34(25-15-7-3-8-16-25)26-17-9-4-10-18-26)30(33-31)24-35(27-19-11-5-12-20-27)28-21-13-6-14-22-28/h3-22,29-30H,23-24H2,1-2H3/t29-,30-/m1/s1
Clé InChI
VCHDBLPQYJAQSQ-LOYHVIPDSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 87 °C
Melting range (upper value): ≤ 91 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=2 in benzene): +11.5 - +13.5 °
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable