Key Documents
8.22297
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenediammonium dichloride
for synthesis
Synonyme(s) :
1,4-Phenylenediammonium dichloride, 1,4-Phenylenediamine dihydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,4-(NH2)2 · 2 HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.06
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
210-834-9
Forme
powder
Puissance
147 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
275 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-1-2-6(8)4-3-5;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
Clé InChI
IYXMNTLBLQNMLM-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay: ≥ 99.0 %
Identity: conforms
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable