Principaux documents
8.18797
Sigma-Aldrich
1,7-Octadiene
for synthesis
Synonyme(s) :
1,7-Octadiene
About This Item
Formule linéaire :
CH2=CH(CH2)4CH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
110.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
Numéro de classement CE :
223-054-9
Pression de vapeur
20 hPa ( 20 °C)
Essai
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
230 °C
Puissance
20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
10519 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
0.5-8.8 % (v/v)
pb
116-118 °C/1013 hPa
Pf
<-70 °C
Température de transition
flash point 5 °C
Solubilité
0.08 g/L
Densité
0.73 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
Clé InChI
XWJBRBSPAODJER-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.731 - 0.733
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
10 °C - closed cup