Principaux documents
8.14906
Sigma-Aldrich
3-Allyloxy-2-hydroxypropane sulfonate sodium salt
for synthesis
Synonyme(s) :
3-Allyloxy-2-hydroxypropane sulfonate sodium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H11NaO5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.20
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
258-004-5
Pression de vapeur
23 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Forme
liquid
Puissance
18800 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-9 (20 °C, 111 g/L in H2O)
Pf
9 °C
Température de transition
flash point >100 °C
Densité
1.17 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C6H12O5S.Na/c1-2-3-11-4-6(7)5-12(8,9)10;/h2,6-7H,1,3-5H2,(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
CJGJYOBXQLCLRG-UHFFFAOYSA-M
Remarque sur l'analyse
Assay (ionoc exchange): 38.0 - 42.0 %
Pictogrammes
CorrosionHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable