Principaux documents
8.03138
Sigma-Aldrich
Isopropenyl acetate
for synthesis
Synonyme(s) :
Isopropenyl acetate, Acetone enol acetate
About This Item
Formule linéaire :
CH3COOC(CH3)=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.12
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352108
Numéro de classement CE :
203-562-7
Pression de vapeur
23 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
439 °C (DIN 51794)
Puissance
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite d'explosivité
1.8 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 34 g/L in H2O)
pb
97 °C/1013 hPa
Pf
-93 °C
Température de transition
flash point 16 °C
Densité
0.92 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)7-5(3)6/h1H2,2-3H3
Clé InChI
HETCEOQFVDFGSY-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.920 - 0.923
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
66.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
19 °C - closed cup