Key Documents
8.01660
Sigma-Aldrich
Butyllithium
Synonyme(s) :
BuLi solution, 1-Lithiobutane, n-Butyllithium, NBL
About This Item
Pression de vapeur
163 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
240 °C
Limite d'explosivité
1.2-7.8 % (v/v)
Point d'ébullition
69 °C/1013 hPa
Pf
-95 °C
Température de transition
flash point -22 °C
Densité
0.68 g/cm3 at 20 °C
Description générale
15% solution in n-hexane for synthesis
Stockage et stabilité
Store below +30°C.
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric):14.0 - 16.0 %
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F
Point d'éclair (°C)
-22 °C