676604
PhosphoDetect Anti-VASP (pSer¹⁵⁷) Mouse mAb (5C6)
lyophilized, clone 5C6, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Vasodilator-stimulated Phosphoprotein, Activated
About This Item
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5C6, monoclonal
Forme
lyophilized
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer157)
Informations sur le gène
human ... VASP(7408)
Description générale
Immunogène
Application
Immunoblotting (1 µg/ml, colorimetric; 0.1 µg/ml, chemiluminescence)
Immunocytochemistry (1-10 µg/ml)
Immunoprecipitation (1-10 µg/10⁶ vanadate-treated A431 cells)
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Vanadate-treated A431 cells
Autres remarques
Lawrence, D.W., and Pryzwansky, K.B. 2001. J. Immunol.166, 5550.
Burkhardt, M., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 33536.
Harbeck, B., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 40.
Smolenski, A., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 25723.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable