Principaux documents
6.17594
Supelco
Barium nitrate
purified grade
Synonyme(s) :
Barium nitrate
About This Item
Formule linéaire :
Ba(NO3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Qualité:
purified grade
Qualité
purified grade
Chaîne SMILES 
[Ba+2].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/Ba.2NO3/c;2*2-1(3)4/q+2;2*-1
Clé InChI
IWOUKMZUPDVPGQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame over circleSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1