506101
p21-Activated Kinase Inhibitor, PAK18
The p21-Activated Kinase Inhibitor, PAK18 controls the biological activity of p21-Activated Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
p21-Activated Kinase Inhibitor, PAK18, H₂N-RKKRRQRRR~G~PPVIAPRPEHTKSVYTRS-CO₂H, PAK Inhibitor I
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Forme
lyophilized
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Solubilité
water: 1 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
PAK (p21-activated kinase)
Conditionnement
Avertissement
Séquence
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable