Principaux documents
4.90050
Sigma-Aldrich
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
for synthesis
Synonyme(s) :
1-Butyl-3-methylimidazolium hexafluorophosphate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C8H15F6N2P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352107
Niveau de qualité
pH
5 (20 °C in H2O)
Pf
12 °C
Densité
1.38 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C8H15N2.F6P/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-7(2,3,4,5)6/h6-8H,3-5H2,1-2H3;/q+1;-1
Clé InChI
IXQYBUDWDLYNMA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°C)
Not applicable