420210
Jervine
A cell-permeable steroidal alkaloid similar to cyclopamine that displays teratogenic effects and induces cyclopia by blocking Sonic Hedgehog signaling.
Synonyme(s) :
Jervine, (3β, 23β)-17,23-Epoxy-3-hydroxyveratraman-11-one, 11-Ketocyclopamine, Shh Signaling Antagonist III
About This Item
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
off-white
Solubilité
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: 5 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C27H39NO3/c1-14-11-21-24(28-13-14)16(3)27(31-21)10-8-19-20-6-5-17-12-18(29)7-9-26(17,4)23(20)25(30)22(19)15(27)2/h5,14,16,18-21,23-24,28-29H,6-13H2,1-4H3
Clé InChI
CLEXYFLHGFJONT-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Induces cyclopia by blocking shh (Sonic Hedgehog) signaling
Conditionnement
Avertissement
Notes préparatoires
Reconstitution
Autres remarques
Cooper, M. K., et al. 2003. Nat. Genet.33, 508.
Mistretta, C.M., 2003. Dev. Biol.254, 1.
ten Berge, D., et al. 2001. Development128, 2929.
Cooper, M.K., et al. 1998. Science280, 1603.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable