D-109
Dihydrocodeine-6ß-D-glucuronide solution
1.0 mg/mL in methanol: water (1:1), certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
drug control
Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
Concentration
1.0 mg/mL in methanol: water (1:1)
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
O[C@H]1[C@H](O[C@@H](CC2)[C@H]3[C@]([C@]2([H])[C@H]4C5)(CCN4C)C6=C5C=CC(OC)=C6O3)O[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C24H31NO9/c1-25-8-7-24-11-4-6-14(32-23-18(28)16(26)17(27)20(34-23)22(29)30)21(24)33-19-13(31-2)5-3-10(15(19)24)9-12(11)25/h3,5,11-12,14,16-18,20-21,23,26-28H,4,6-9H2,1-2H3,(H,29,30)/t11-,12+,14-,16-,17-,18+,20-,21-,23+,24-/m0/s1
Clé InChI
WBVBRJPPWYRNPU-HSCJLHHPSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
75.2 °F
Point d'éclair (°C)
24 °C