Z309036
Quickfit® stirrer shaft blades
shaft D 6 mm, blade W 76 mm, joint: ST/NS 24/29
Synonyme(s) :
ST7/3
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
Joint
joint: ST/NS24/29
Fabricant/nom de marque
Quickfit ST 7/30
Disponibilité
not available in USA and Canada
Larg. de la lame
76 mm
Diam. de l'axe
6 mm