Principaux documents
R655449
N-(3-METHOXYBENZYLIDENE)-4-(4-METHYLBENZYL)-1-PIPERAZINAMINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H26ClN3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
359.903
Numéro MDL:
Autres remarques