DWK213910776
Duran® Measuring Cylinders
hexagonal glass cylinder (base), graduated: no, cylinder capacity 5 mL, WITHOUT STAMPING IN FOOT
Synonyme(s) :
213910776
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
hexagonal glass cylinder (base)
Caractéristiques
graduated: no
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213910776
Capacité du cylindre
5 mL
Application
Caractéristiques et avantages