Principaux documents
ALD00008
Sigma-Aldrich
2-((N-Succinimidyl)oxy)-2-methylpropanoic acid
95% (GC)
Synonyme(s) :
Baran Aminating Reagent Precursor
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H11NO5
Poids moléculaire :
201.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
95% (GC)
Forme
solid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC(C(C)(C)ON1C(CCC1=O)=O)=O
InChI
1S/C8H11NO5/c1-8(2,7(12)13)14-9-5(10)3-4-6(9)11/h3-4H2,1-2H3,(H,12,13)
Clé InChI
DHXJNWNKFUOFOR-UHFFFAOYSA-N
Application
Immediate precursor to a perester-containing imidating reagent; which performs a net amination of aromatic and heteroaromatic substrates.
Learn More at the Professor and Product Portal of Professor Phil S. Baran
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3