Principaux documents
905437
Sigma-Aldrich
Isobutanol-1,2-13C2
≥99 atom % 13C, ≥97% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C2C2H10O
Poids moléculaire :
76.11
Code UNSPSC :
12352001
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Essai
≥97% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES 
O[13CH2][13CH](C)C
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup