805963
Imidazolium iodide
Synonyme(s) :
1H-Imidazole hydriodide (1:1), 1H-Imidazole monohydriodide, Greatcell Solar®, Imidazole hydriodide, Imidazole hydroiodide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
280 °C
Chaîne SMILES
C1=NC=CN1.I
InChI
1S/C3H4N2.HI/c1-2-5-3-4-1;/h1-3H,(H,4,5);1H
Clé InChI
JBOIAZWJIACNJF-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable