Principaux documents
797626
Sigma-Aldrich
2-Boc-8-amino-5-thia-2-azaspiro[3.4]octane 5,5-dioxide
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H20N2O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
liquid
Groupe fonctionnel
sulfone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC1CCS(C21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2)(=O)=O
InChI
1S/C11H20N2O4S/c1-10(2,3)17-9(14)13-6-11(7-13)8(12)4-5-18(11,15)16/h8H,4-7,12H2,1-3H3
Clé InChI
WMBSIHWRPQTLQI-UHFFFAOYSA-N
Application
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.