Principaux documents
758329
Sigma-Aldrich
Silver, dispersion
nanoparticles, <100 nm (particle size TEM), 5 wt. % in ethylene glycol
About This Item
Formule linéaire :
Ag
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
107.87
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
nanoparticles
Concentration
5 wt. % in ethylene glycol
Indice de réfraction
n20/D 1.333
Taille des particules
<100 nm (particle size TEM)
Point d'ébullition
198 °C (ethylene glycol)(lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clé InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Capping agent: Polyvinylpyrrolidone (PVP)
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
231.8 °F
Point d'éclair (°C)
111 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Articles
Silver nanomaterials have unique physical, chemical, and optical properties that are currently being leveraged for a wide variety of biological applications.