Principaux documents
754587
Sigma-Aldrich
cis-Vaccenic acid-1,2,3,9,10-13C5
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
cis-11-Octadecenoic acid-1,2,3,9,10-13C5
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)5CH=CH(13CH2)2(CH2)5(13CH2)213COOH
Poids moléculaire :
287.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
97% (CP)
Forme
liquid
pb
150 °C (lit.)
Pf
14-15 °C (lit.)
Densité
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M+5
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
−20°C
Chaîne SMILES 
O[13C]([13CH2][13CH2]CCCCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7-/i9+1,10+1,16+1,17+1,18+1
Clé InChI
UWHZIFQPPBDJPM-HQBGPHGMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable