Principaux documents
745669
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride-2-13C,d3
98 atom % D, 99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
13C,d Labeled Acetyl chloride
About This Item
Formule linéaire :
CD313COCl
Poids moléculaire :
82.51
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
98 atom % D
Pureté
99% (CP)
Forme
liquid
Changement de masse
M+4
Chaîne SMILES 
O=C([13C]([2H])([2H])[2H])Cl
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3/i1+1D3
Clé InChI
WETWJCDKMRHUPV-KQORAOOSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
41.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
5 °C - closed cup