Principaux documents
738484
Sigma-Aldrich
Potassium 1-Boc-1H-indole-5-trifluoroborate
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H14BF3KNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
323.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
190-195 °C
Chaîne SMILES 
[K+].CC(C)(C)OC(=O)n1ccc2cc(ccc12)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C13H14BF3NO2.K/c1-13(2,3)20-12(19)18-7-6-9-8-10(14(15,16)17)4-5-11(9)18;/h4-8H,1-3H3;/q-1;+1
Clé InChI
WQXAJDXDSOGMRW-UHFFFAOYSA-N
Application
Potassium 1-Boc-1H-indole-5-trifluoroborate can be used as a substrate in:
  • The cross-coupling reaction of 2(chloromethyl)-2,1-borazaronaphthalenes with trifluoroborates.
  • Fluorination reactions of potassium salts of aryl and heteroaryl trifluoroborates.
  • Nitrosation reactions of potassium trifluoroborates using nitrosonium tetrafluoroborate.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Silver-mediated fluorination of potassium aryltrifluoroborates with Selectfluor
Dubbaka SR, et al.
Tetrahedron, 70(51), 9676-9681 (2014)
Accessing 2-(Hetero) arylmethyl-,-allyl-, and-propargyl-2, 1-borazaronaphthalenes: Palladium-Catalyzed Cross-Couplings of 2-(Chloromethyl)-2, 1-borazaronaphthalenes
Molander GA, et al.
Organic Letters, 16(22), 6024-6027 (2014)