Principaux documents
733709
Sigma-Aldrich
Diisobutylaluminum deuteride solution
0.7 M in toluene, 98 atom % D
Synonyme(s) :
DIBAL-D
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CHCH2]2AlD
Poids moléculaire :
143.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352311
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Forme
liquid
Concentration
0.7 M in toluene
Densité
0.851 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[2H][Al](CC(C)C)CC(C)C
InChI
1S/2C4H9.Al.H/c2*1-4(2)3;;/h2*4H,1H2,2-3H3;;/i;;;1+1
Clé InChI
AZWXAPCAJCYGIA-SGNQUONSSA-N
Description générale
Diisobutylaluminum deuteride solution is isotopically labeled reagent of DIBAL-hydride.
Application
DIBAL-D is used in identification of stereochemistry of alkene products from the reduction process of acetylene derivatives.It is also used in the synthesis of 1-deuterioaldehydes from esters.
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
35.6 °F
Point d'éclair (°C)
2 °C