Key Documents
714682
Sigma-Aldrich
tert-Butanol-1-13C
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonyme(s) :
2-Methyl-2-propanol-2-13C, tert-Butyl alcohol-13C
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)313COH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
75.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
98% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
83 °C
Pf
23-26 °C
Densité
0.785 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
C[13C](C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3/i4+1
Clé InChI
DKGAVHZHDRPRBM-AZXPZELESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C