701467
1-(4-Morpholinyl)-1-propanone
97%
Synonyme(s) :
1-Morpholino-1-propanone, 4-(1-Oxopropyl)morpholine, 4-Propionylmorpholine, N-Propanoylmorpholine
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
liquid
pb
70-75 °C/0.5 mmHg
Densité
1.068 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CCC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C7H13NO2/c1-2-7(9)8-3-5-10-6-4-8/h2-6H2,1H3
Clé InChI
DLEWDCPFCNLJEY-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C