655864
5-(Aminomethyl)indole
95%
Synonyme(s) :
Indole-5-methanamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
114-122 °C
Groupe fonctionnel
amine
Chaîne SMILES
NCc1ccc2[nH]ccc2c1
InChI
1S/C9H10N2/c10-6-7-1-2-9-8(5-7)3-4-11-9/h1-5,11H,6,10H2
Clé InChI
UAYYSAPJTRVEQA-UHFFFAOYSA-N
Application
- HIV-1 integrase inhibitors targeting the catalytic domain and its ability for interaction with LEDGF/p75
- Inhibitors of Gli1-mediated transcription in the Hedgehog pathway
- SCIO-469-like compounds for the inhibition of p38 MAP kinase
- 4-(indol-5-ylamino)thieno[2,3-b]pyridine-5-carbonitriles as protein kinase c theta (PKC θ) inhibitors
- Non-covalent thrombin inhibitors
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable