606693
Tetrachloroethylene-13C2
99 atom % 13C
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
99% (CP)
pb
121 °C (lit.)
Pf
-22 °C (lit.)
Densité
1.630 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+2
Chaîne SMILES
Cl\[13C](Cl)=[13C](/Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl4/c3-1(4)2(5)6/i1+1,2+1
Clé InChI
CYTYCFOTNPOANT-ZDOIIHCHSA-N
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable