Key Documents
491586
Sigma-Aldrich
4-Methylvaleric acid-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
4-Methylpentanoic acid-1-13C, Isocaproic acid-1-13C
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHCH2CH213CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
117.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Indice de réfraction
n20/D 1.4146 (lit.)
Point d'ébullition
199-201 °C (lit.)
Densité
0.931 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CC(C)CC[13C](O)=O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)3-4-6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)/i6+1
Clé InChI
FGKJLKRYENPLQH-PTQBSOBMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
206.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
97.00 °C - closed cup