Principaux documents
455954
Sigma-Aldrich
Chromium(III) sulfate hydrate
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Chromic sulfate hydrate, Chromium trisulfate
About This Item
Formule linéaire :
Cr2(SO4)3 · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
392.18 (anhydrous basis)
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
for analytical purposes
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
solid
Impuretés
≤20.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
100 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: soluble(lit.)
Densité
1.7 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O.[Cr+3].[Cr+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Cr.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
Clé InChI
KVIYQADEXNCDCB-UHFFFAOYSA-H
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges