Principaux documents
150231
Sigma-Aldrich
4-Chloroquinaldine
99%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H8ClN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
177.63
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Forme:
liquid
Essai:
99%
Essai
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.622 (lit.)
pb
269-270 °C (lit.)
Densité
0.881 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Cl)c2ccccc2n1
InChI
1S/C10H8ClN/c1-7-6-9(11)8-4-2-3-5-10(8)12-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
HQAIROMRVBVWSK-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Chloroquinaldine was used in the preparation of 4-phenyl-hydrazinoquinaldine.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
208. The reaction between phenylhydrazine and 4-chloroquinoline derivatives, and the preparation of the corresponding 4-benzeneazo-and 4-amino-compounds.
Backeberg OG.
Journal of the Chemical Society, 1083-1087 (1938)
K N Vennila et al.
Bioorganic chemistry, 81, 184-190 (2018-08-24)
The induced fit docking of anilino quinoline scaffold results in the required hydrogen bonding interactions with amino acid residues in the orthosteric site of 3 Phosphoinositide dependent kinase (PDK1). The rational design of 4-substituted amino quinolines is carried out and