101990
4,4′-Dibromooctafluorobiphenyl
99%
Synonyme(s) :
1-Bromo-4-(4-bromo-2,3,5,6-tetrafluorophenyl)-2,3,5,6-tetrafluorobenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
solid
Pf
113-115 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
bromo
fluoro
Chaîne SMILES
Fc1c(F)c(c(F)c(F)c1Br)-c2c(F)c(F)c(Br)c(F)c2F
InChI
1S/C12Br2F8/c13-3-9(19)5(15)1(6(16)10(3)20)2-7(17)11(21)4(14)12(22)8(2)18
Clé InChI
YXLMNFVUNLCJJY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable