Labordialyse- & Diafiltrationseinheiten
Jedes Proteinpräparat ist einzigartig. Geben Sie Ihrem Präparat die besondere Behandlung, die es verdient. Mit einem perfekt entwickelten Gerät für die Dialyse oder Diafiltration. Unsere Geräte werden so konzipiert, dass sie die Proben schonend verarbeiten und gleichzeitig Ausfällungen oder zu hohe Konzentrationen verhindern. Finden Sie das ideale Produkt aus unserer Auswahl an Dialysatoren und Diafiltrationseinheiten, die schnell und effizient entsalzen, Puffer austauschen und Kontaminanten und Verunreinigungen aus Proteinen und anderen biomolekularen Proben entfernen.
Die Prozesse in Dialysatoren beruhen auf passiver Diffusion für den Pufferaustausch und Entsalzung, indem der Dialysator in ein mit Austauschpuffer gefülltes Bad oder Reservoir gestellt wird. Die Diafiltration ist eine Technik, bei der die Ultrafiltration für den Pufferaustausch genutzt wird, um Salze und Mikrosolute in einem als "Auswaschen" bezeichneten Prozess zu entfernen.
Bei beiden Verfahren erfolgt die Trennung durch selektive Diffusion durch eine poröse, semipermeable Membran, die kleine Moleküle wie Lösungsmittel, Salze und kleine Metaboliten durchlässt, während größere Moleküle wie Proteine nicht passieren dürfen.
- Dialysatoren werden für die Dialyse im kleinen bis mittleren Maßstab (10 µl - 15 ml Probenvolumen) empfohlen.
- Zentrifugen-Filtereinheiten für die Ultrafiltration nutzen den Zentrifugaldruck, um gelöste Stoffe schonend durch die Membran zu leiten und biologische Proben im Bereich von 0,5 ml bis 15 ml zu diafiltrieren.
- Für größere Probenvolumen können Rührzellen für die kontinuierliche Diafiltration von biologischen und Umfeldproben bis zu 400 ml verwendet werden, mit einem optionalen externen 800-ml-Behälter als Kapazitätserweiterung.
Products
Dialysatoren
Dialysieren Sie Protein- oder Nukleinsäureproben schonend und einfach mit D-Tube™ Dialysatoren. Diese Einheiten verfügen über Dialysemembranöffnungen in einem verschlossenen Zentrifugenröhrchen-Format, die einen effizienten Pufferaustausch zur Entfernung von Harnstoff, Detergenzien, Salz und anderen Mikrosoluten ermöglichen. Die mit einer Doppelmembran ausgestatteten D-Tube™ Dialysatoren verteilen die Probe über eine große Fläche, sodass die Dialyse in 2-5 Stunden abgeschlossen ist.
- Einfach handzuhabende Dialysatoren für den Pufferaustausch und die Entfernung von Harnstoff und Detergenzien
- Erhältlich in verschiedenen Größen, darunter Mini (10 - 250 µl), Midi (50 - 800 µl), Maxi (100 µl - 3 ml) und Mega (10, 15 oder 20 ml)
- Auslaufsicheres Design - keine Klammern oder Knoten erforderlich
- Keine Spritze zum Beladen mit oder Entnehmen von Proben erforderlich. Beladen Sie Ihre Probe einfach mit einer Standardpipettenspitze.
- Schraubverschluss für einfaches Öffnen und Schließen
- Hohe Probenrückgewinnung (> 90 %)
Amicon® Zentrifugen-Filtereinheiten für die Ultrafiltration
Amicon® Ultra Zentrifugen-Filtereinheiten ermöglichen schnelle Entsalzung, Pufferaustausch und Diafiltration von 0,5 ml - 15 ml Probenvolumen mit hoher Probenrückgewinnung. In Amicon® Ultra Zentrifugen-Filtereinheiten werden Ultracel® Membranen aus regenerierter Cellulose (RC) für eine schonende Ultrafiltration verwendet und sie werden mit nominalen Molekulargewichtsgrenzen (NMWL) von 3 kDa, 10 kDa, 30 kDa, 50 kDa und 100 kDa angeboten.
- Ultrafiltration für kleine und mittlere Probenvolumen von 0,1 ml - 15 ml
- Membran mit geringer Bindung und Polypropylengehäuse für eine Probenrückgewinnung > 90 %
- Ultraschnelle Probenverarbeitung in nur 10 Minuten
- Kompatibel mit einer Vielzahl organischer Lösungsmittel und wässriger Lösungen mit einem pH-Wert zwischen 1 und 9
Rührzellen
Rührzellen nutzen druckgesteuerte Ultrafiltration (pUF) bei hohen Fließraten, um große Probenmengen für eine(n) schnelle(n) Diafiltration und Pufferaustausch zu verarbeiten. Der Gasdruck wird zur Filtration direkt auf die Zelle angewendet.
Amicon® Rührzellen:
- Erhältlich in drei verschiedenen Größen für Volumen von 50 ml bis 400 ml mit einem optionalen externen 800-ml-Behälter zur Erweiterung der Kapazität
- Schonende Probenverarbeitung durch magnetisches Rühren zur Minimierung von Polarisation und Scherdenaturierung
- Hohe Fließraten für schnelle Diafiltration
- Wiederverwendbar und autoklavierbar, um Sterilität zu erreichen
Lösungsmittelbeständige Rührzellen:
- Entwickelt für Anwendungen, die Kompatibilität mit Lösungsmitteln erfordern
- Zylinder aus Borosilikatglas und PTFE-Komponenten für breite Kompatibilität
- Autoklavierbar mit eingesetzter Membran
- Die Öffnung der Deckplatte ermöglicht den Zugriff auf den Inhalt ohne Demontage
- Wenige Komponenten für einfachere Reinigung und Montage
Membranscheiben für Rührzellen
Membranscheiben sind für die Verwendung mit Rührzellen für Pufferaustausch, Entsalzung und Diafiltration vorgesehen. Membranscheiben für die Ultrafiltration sind in Form von regenerierten Ultracel® Zellulosemembranen und Biomax® Polyethersulfon (PES) erhältlich. Diese Membranen sind in verschiedenen Porengrößen und Durchmessern erhältlich.
- Ultracel® Ultrafiltrationsmembranen aus regenerierter Cellulose werden für die Aufkonzentrierung oder Entsalzung verdünnter Lösungen empfohlen. Die hydrophile, dichte Mikrostruktur der Ultracel® Membranen gewährleistet die höchstmögliche Rückhaltung bei geringstmöglicher Adsorption von Proteinen, DNA oder anderen Makromolekülen.
- Biomax® PES-Ultrafiltrationsmembranen werden für die Aufkonzentrierung oder Entsalzung größerer Mengen konzentrierter Proben wie Serum, Plasma oder konditionierte Gewebekulturmedien empfohlen.
Weitere Produktinformationen
Broschüre: Refine Protein Preparation
Anwendungshinweis: Amicon Stirred Cells