Merck
Lipide
Abstrakte Illustration der hydrophilen Schwänze eines Lipids, die nach innen weisen und der polaren Kopfgruppen, die nach außen weisen und eine Zellmembran bilden.
Lipide und deren Stoffwechsel spielen eine wichtige Rolle in der Physiologie von Zellen, Geweben und Organen. Lipide sind eine diverse Gruppe hydrophober oder amphiphiler Verbindungen, die in nicht-polaren organischen Lösungsmitteln löslich und in Wasser unlöslich sind. Es gibt acht Hauptkategorien von Lipiden, die auf ihren physikalischen Eigenschaften wie Löslichkeit und Polarität basiert sind: Fettsäuren und Acyle, Glycerolipide, Glycerophospholipide (GPL), Sphingolipide, Sterollipide, Prenollipide, Saccharolipide und Polyketide. Diese Moleküle verleihen Zellmembranen Struktur, speichern Energie und sind unentbehrlich für die Zellsignalgebung und Regulierung von Zellfunktionen.
Viele vererbte Stoffwechselkrankheiten werden durch Defekte im Lipidstoffwechsel verursacht. Lipidstoffwechselstörungen resultieren oftmals aus einer schädlichen Ansammlung ungewöhnlicher Lipide im Blut und Gewebe betroffener Patienten und können zu Zellschäden führen. Die korrekte Identifizierung dieser Lipide ist unerlässlich für die korrekte Diagnose und Behandlung. Die Lipidomik-Forschung, ein Teilgebiet der Metabolomik, befasst sich mit der Profilerstellung, Identifizierung und Quantifizierung von Lipiden innerhalb eines biologischen Systems sowie deren Wechselwirkungen mit anderen zellulären Bestandteilen.
Mit unserem breiten Angebot an Lipiden werden vielversprechende therapeutische Ansätze entwickelt. Wir unterstützen rasche Fortschritte in der Erforschung der Stoffwechselwege und Lipidanwendungen über alle Arbeitsabläufe der Lipidomik, von der Probenentnahme, -lagerung und -extraktion bis hin zur analytischen Kalibrierung, Analyse und Datenverarbeitung. Entdecken Sie unser umfassenden Angebot an Steroiden, Prostaglandinen, gesättigten und ungesättigten Fettsäuren und Ölen, die nach dem LIPID MAPS-Klassifikationssystem der Lipide aufgelistet sind.