Merck
Avanti® Polar Lipids
Illustration von Lipiden, die eine Membran um eine lebende Zelle bilden, wobei ihre hydrophilen Schwänze nach innen und ihre polaren Kopfgruppen nach außen weisen.
Die Lipidomik-Forschung, ein Teilgebiet der Metabolomik, untersucht die Struktur und Funktion des Lipidoms, d.h. der Gesamtheit aller Lipide in einer Zelle, und dessen Wechselwirkung mit anderen zellulären Bestandteilen auf der Suche nach Biomarkern für pathologische Prozesse.
Als Exklusivpartner von Avanti® Polar Lipids Inc. für alle Länder außer den Vereinigten Staaten, sind wir bestrebt, hochreine Lipide für Wissenschaftler weltweit zugänglicher zu machen. Wir bieten ein umfassendes Portfolio von Avanti® Lipiden, Adjuvanzien und Laborgeräten an, die für Wirkstofftransportlösungen für komplexe Therapeutika und mRNA-Impfstoffe der nächsten Generation verwendet werden. Alle Produkte von Avanti® entsprechen strengen Qualitäts- und Stabilitätskontrollstandards.
  • Über 2000 Avanti® Produkte mit einer Reinheit von > 99 %
  • Hochreine natürliche und synthetische Phospholipide, Sphingolipide und Sterollipide
  • Fluoreszente Lipide, Adjuvanzien, Lipid-bindende Antikörper und vieles mehr
  • Lipidomik-Arbeitsmittel für die Untersuchung der Struktur und Funktion von Lipiden
  • Avanti® Mini-Extruder für die Liposomvorbereitung
Adjuvanzien für die Entwicklung von Immuntherapien & Impfstoffen
Impfstoff-Adjuvanzien mit heterogenem Monophosphoryl Lipid A (MPL) aus Salmonella minnesota R595 haben sich als sicher und effektiv zur Auslösung von Th-1-Immunantworten auf heterologe Proteine in Tier- und Humanimpfstoffen erwiesen. Das Avanti® Team revolutionierte die Immuntherapie- und Impfstoffentwicklung mit der Einführung synthetischer MPL-Derivate und Adjuvans-Systemen. Wir bieten mehrere synthetische MPL-Analoge von Avanti® mit einer einzelnen molekularen Spezies an, die sich wie ihre natürlichen Produktvorgänger bei der Auslösung einer Immunantwort als effektiv und sicher erwiesen haben. PHAD®, 3D-PHAD® und 3D(6A)-PHAD® wurden mit verschiedenen Antigenen eingehend in Tieren getestet. In allen Fällen zeigen diese Adjuvanzien ein ähnliches Aktivitäts- und Sicherheitsprofil wie MPL aus Bakterien.
UltimateSPLASH™ ONE
UltimateSPLASH™ ONE ist die Komplettlösung für interne Standards für die quantitative Lipidomik. Es besteht aus einem Fläschchen mit 69 hochreinen, deuteriummarkierten internen Standards, die 15 Lipidklassen abdecken. Jedes Fläschchen enthält 1,2 ml einer 1:1 DCM:MeOH-Lösung, die sorgfältig charakterisiert, quantifiziert und gemischt wurde, um eine präzise Quantifizierung mit mehreren Lipidomik-Methoden zu gewährleisten.
LIPID MAPS® Massenspektrometrie-Standards
Avanti® ist der exklusive lizenzierte Hersteller und Anbieter von LIPID MAPS® Massenspektrometrie-Standards für die Analyse von Lipiden, einschließlich Glycerolipiden, Glycerophospholipiden, Sphingolipiden und Sterolen. Quantitative Standards werden zur Identifizierung der Struktur oder Konzentration molekularer Spezies in der Massenspektrometrie eingesetzt. Qualitative Standards werden zur Markierung von DNA-Polymerase für die allgemeine Identifizierung von Lipiden mittels Massenspektrometrie verwendet. Chemisch reine synthetische Lipidstandards von Avanti® sind charakterisiert und in Einheitspackungen in definierten Konzentrationen verpackt. Jeder Standard wird mit einem Analysenzertifikat geliefert.
Geräte
Der Avanti Mini-Extruder ermöglicht Ihnen die effiziente Herstellung großer unilamellarer Vesikel mittels Extrusion. Sie können einheitliche Populationen unilamellarer Liposomen ohne Verwendung von Lösungsmitteln oder Detergenzien herstellen. Die Vesikelgröße wird durch die Auswahl der Polycarbonat-Membran kontrolliert. Die Partikelgrößenverteilung unilamellarer Vesikel, die durch Extrusion hergestellt wurden, ist eine Funktion der Anzahl der Durchläufe durch die Extruder-Membran. Wenn die Stabilisatorblock-Extruder-Einheit auf eine Heizplatte gestellt wird, lässt sich eine schnelle Temperaturkontrolle für Lipide mit einer Übergangstemperatur über Raumtemperatur erzielen. Die spezielle Konstruktion aus Edelstahl und Teflon ermöglicht eine schnelle Reinigung aller produktberührten Teile und reduziert so die „Ausfallzeit“ zwischen der Herstellung von Vesikeln unterschiedlicher Lipidspezies.