Merck
V900199
Sigma-Aldrich
Natriumsilikat -Lösung
Vetec, reagent grade
Synonym(e):
Natriumtrisilicat -Lösung, Natronwasserglas
About This Item
Lineare Formel:
Na2O(SiO2)x · xH2O
UNSPSC-Code:
12352300
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec
Form
liquid
Zusammensetzung
NaOH, 11.4-14.4% titration (by HCl)
Si, 11.0-15.0% gravimetric
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)