V800138
Cyclohexan
suitable for HPLC, ≥99.7%
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
2.9 (vs air)
Dampfdruck
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99.7%
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
500 °F
Expl.-Gr.
9 %
Methode(n)
HPLC: suitable
Brechungsindex
n20/D 1.426 (lit.)
bp
80.7 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
4-7 °C (lit.)
Dichte
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChIKey
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-20 °C - closed cup