47932
EPA 502/524.2 VOC-Mischung
200 μg/mL each component in methanol, analytical standard
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 502.2,524.1,524.2
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
200 μg/mL each component in methanol
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
environmental
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
EPA 502/524.2 VOC Mix can be used for identifying and quantifying volatile halogenated organics and other volatile organics in drinking water. The analyst may be better equipped to choose between gas chromatography (GC) with a selective detector or gas chromatography/mass spectrometry (GC/MS) or high performance liquid chromatography (HPLC) as a preferred method of quantification. For US only, for EU: Cat. No. 32813.
Anwendung
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analyt
Beschreibung
Benzene
Bromobenzene
Bromochloromethane
Bromodichloromethane
Bromoform
Bromomethane
Butylbenzene
sec-Butylbenzene
tert-Butylbenzene
Carbon tetrachloride
Chloroethane
Chloroform
Chloromethane
2-Chlorotoluene
4-Chlorotoluene
Dibromochloromethane
1,2-Dibromo-3-chloropropane
1,2-Dibromoethane
Dibromomethane
1,2-Dichlorobenzene
1,3-Dichlorobenzene
1,4-Dichlorobenzene
Dichlorodifluoromethane
1,1-Dichloroethane
1,2-Dichloroethane
1,1-Dichloroethylene
cis-1,2-Dichloroethylene
trans-1,2-Dichloroethylene
Dichloromethane
1,2-Dichloropropane
1,3-Dichloropropane
2,2-Dichloropropane
1,1-Dichloro-1-propene
cis-1,3-Dichloropropene
trans-1,3-Dichloropropene
Ethylbenzene
Hexachloro-1,3-butadiene
Naphthalene
Propylbenzene
Styrene
1,1,1,2-Tetrachloroethane
1,1,2,2-Tetrachloroethane
Tetrachloroethylene
Toluene
1,2,3-Trichlorobenzene
1,1,1-Trichloroethane
1,1,2-Trichloroethane
Trichloroethylene
Trichlorofluoromethane
1,2,3-Trichloropropane
1,2,4-Trimethylbenzene
Vinyl chloride
1,2,4-Trichlorobenzene
Cumene
1,3,5-Trimethylbenzene solution
o-Xylene
m-Xylene
p-Cymene
p-Xylene
Alle anzeigen (59)
Anwendung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Flammpunkt (°F)
closed cup
Flammpunkt (°C)
closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..