V800091
Brombenzen
LR, ≥99%
Synonym(e):
1-Bromobenzene, Bromobenzol, Monobromobenzene, Phenyl bromide
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
LR
Qualitätsniveau
Dampfdichte
5.41 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 40 °C)
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99%
Selbstzündungstemp.
1051 °F
Expl.-Gr.
36.5 %
Brechungsindex
n20/D 1.559 (lit.)
bp
156 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−31 °C (lit.)
Dichte
1.491 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Brc1ccccc1
InChI
1S/C6H5Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChIKey
QARVLSVVCXYDNA-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51.0 °C - closed cup