Wichtige Dokumente
436240
Brij® 98
average Mn ~1,150
Synonym(e):
Polyoxyethylen (20)oleylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
non-ionic
Qualitätsniveau
Mol-Gew.
average Mn ~1,150
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
protein quantification: suitable
mp (Schmelzpunkt)
25-30 °C (lit.)
HLB
15
SMILES String
O(CCO)CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC
InChI
1S/C20H40O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h9-10,21H,2-8,11-20H2,1H3/b10-9-
InChIKey
KWVPFECTOKLOBL-KTKRTIGZSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- as a detergent in medium A to prepare single detergent micelle aggregates
- along with phosphate buffer saline (PBS) solution as the receptor solution for terbinafine (TBF) for in vitro permeation studies of TBF-free base in porcine skin
- as a detergent to isolate detergent-resistant membranes from the mouse brain and to determine the distribution of major mammalian brain gangliosides, GM1, GD1a, GD1b and GT1b
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>464.0 °F - Equilibrium method
Flammpunkt (°C)
> 240 °C - Equilibrium method
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
436240-100G | 4061832115542 |
436240-500G | 4061832115559 |
436240-5G |