Wichtige Dokumente
V800034
Ammoniumacetat
suitable for HPLC, ≥99%
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
for analytical purposes
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥99%
Form
solid
Methode(n)
HPLC: suitable
pH-Wert
6.5-7.5 (5% in water)
mp (Schmelzpunkt)
110-112 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
N.CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2.H3N/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);1H3
InChIKey
USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)