Merck
V800027
Sigma-Aldrich
Aluminiumsulfat Octadecahydrat
AR, ≥98%
Synonym(e):
Aluminum sulfate hydrate
About This Item
Lineare Formel:
Al2(SO4)3 · 18H2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
666.43
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
Assay:
≥98%
Qualität:
AR
Form:
solid
Qualität
AR
Produktlinie
Vetec
Assay
≥98%
Form
solid
pH-Wert
2.5-4
Anionenspuren
chloride (Cl-): ≤0.005%
Kationenspuren
Fe: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
SMILES String
O=S(O)(O)=O.[AlH2][AlH2].O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.9H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);9*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;/p-6
InChIKey
KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)